Läs mer
Di-tert-butyltin diklorid, TRC
Produktkod. 30357472
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30357472 500 mg
1 options
Produktkod. 30357472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD194290500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-butyltin Dichloride
CAS 19429-30-2
Molekylformel C8H18Cl2Sn
Kvantitet 500 mg
Synonym Dichlorobis(1,1-dimethylethyl)stannane, Di-tert-butyldichlorostannane, Di-tert-butyldichlorotin, Dichlorodi-tert-butylstannane
InChI formel InChI=1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LEDER CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
IUPAC-namn Ditert-butyl(diklor)stannane
Molekylvikt (g/mol) 303.84
Formel vikt 303.9808