Läs mer
Di-tert-octyl disulfid (>80 %), TRC
Produktkod. 30386119
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30386119 2.5 g 2.5g
30381609 250 mg -
30387963 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386119 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4821552.5G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29956-99-8
Molekylformel C16H34S2
Molekylvikt (g/mol) 290.57
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yldisulfanyl)pentan
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-tert-octyl Disulfide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Formel vikt 290.2102