Läs mer
Di(tetrahydropyran-4-yl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10596134
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10596134 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10173134 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10596134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08504DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1080028-76-7
Molekylformel C10H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 185.267
MDL-nummer MFCD11841081
InChI-nyckel WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
PubChem CID 33589627
IUPAC-namn N-(oxan-4-yl)oxan-4-amin
LEDER C1COCCC1NC2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.27
Procent renhet 97%