Läs mer
diABZI STING agonist-1 trihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
diABZI STING agonist-1 (trihydrochloride) is a selective stimulator of interferon genes (STING) receptor agonist, with EC50s of 130, 186 nM for human and mouse, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | diABZI STING agonist-1 trihydrochloride |
| CAS | 2138299-34-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H54Cl3N13O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (104.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 90 mg/mL (93.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC(N=C(NC(C2=CC(C)=NN2CC)=O)N3C/C=C/CN4C(NC(C5=CC(C)=NN5CC)=O)=NC6=C4C(OCCCN7CCOCC7)=CC(C(N)=O)=C6)=C3C(OC)=C1.[E].Cl.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 959.32 |
| Formel vikt | 959.32 |
| Visa mer |