Läs mer
Diacerein, MedChemExpress
Produktkod. 16434807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16434807 50 mg 50mg
16419046 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16434807 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0283
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacerein
CAS 13739-02-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H12O8
Kvantitet 50 mg
Synonym Diacerhein Diacetylrhein
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (33.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C(C=C1C2=O)=CC(OC(C)=O)=C1C(C3=C2C=CC=C3OC(C)=O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 368.29
Formel vikt 368.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation