Läs mer
Diacerein
Produktkod. 15425949
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425949 5 g 5g
15415949 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63775.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Interleukin-1-hämmare | CAS: 13739-02-1 | C19H12O8 | 368,30 g/mol
Interleukin-1-hämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13739-02-1
Molekylformel C19H12O8
Molekylvikt (g/mol) 368.30
MDL-nummer MFCD00468030
InChI-nyckel TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
PubChem CID 26248
IUPAC-namn 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacerein
Smältpunkt 217 °C till 218 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,2960
Formel vikt 368.29
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning