Läs mer
Diacerein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetyl Rhein (Diacerein) |
| CAS | 13739-02-1 |
| Molekylformel | C19 H12 O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, Rhein diacetate, 1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetylrhein, Artrodar, DAR, Diacerein, Diacerhein, Diacetylrhein, Fisiodar, Osteocerein, SF 277 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C)c3C(=O)c12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4,5-diacetyloxi-9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.29 |
| Formel vikt | 368.0532 |