Läs mer
Diacerein, TRC
Produktkod. 30356980
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30356980 50 mg
1 options
Produktkod. 30356980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD30300050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Diacetyl Rhein (Diacerein)
CAS 13739-02-1
Molekylformel C19 H12 O8
Kvantitet 50 mg
Synonym 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, Rhein diacetate, 1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetylrhein, Artrodar, DAR, Diacerein, Diacerhein, Diacetylrhein, Fisiodar, Osteocerein, SF 277
InChI formel InChI=1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
LEDER CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C)c3C(=O)c12)C(=O)O
IUPAC-namn 4,5-diacetyloxi-9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 368.29
Formel vikt 368.0532