Läs mer
Diacetamide-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylacetamide-D7 |
| CAS | 33945-50-5 |
| Molekylformel | C4 D7 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Acetamide-N,2,2,2-d4, N-(acetyl-d3)- (9 CI), Diacetamide-d7 (8 CI), N-Acetylacetamide-D7, N-(Acetyl-d3)acetamide-N,2,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)/i1D3,2D3/hD |
| LEDER | [2 H]N(C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,2,2,2-tetradeuterio-N-(2,2,2-trideuterioacetyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.147 |
| Formel vikt | 108.0916 g/mol |
| Visa mer |