Läs mer
Diacetato[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II), Pd 16.7%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497185
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15497185
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046370.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetato[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
CAS 149796-59-8
Färg Cream
Molekylformel C31H32O4P2Pd
MDL-nummer MFCD14155705
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Synonym pd oac 2 dppp, diacetato 1,3-bis diphenylphosphino propane palladium ii, acetyloxy palladio acetate; 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane
InChI-nyckel AXLVIMJWRWLVAX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pd].Cc(:o):o.Cc(:o):o.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn acetic acid;3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphane;palladium
Molekylvikt (g/mol) 636.96
PubChem CID 11767396
Formel vikt 636.96
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 16.7%
Fysisk form Crystalline Solid