Läs mer
Diacetazotol, MedChemExpress
Produktkod. 16468866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468866 100 mg
1 options
Produktkod. 16468866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2187
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetazotol
CAS 83-63-6
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Diacetotoluide
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (323.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N(C(C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=CC=C2C)C=C1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 309.36
Formel vikt 309.36
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation