Läs mer
Diacetin, 50 %, tech. klass, resterande triacetin och monoacetin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10685481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685481 5 g Glasflaska 5g
10157130 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10685481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406300050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5 | 176.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetin
Namnnotering pract., 98%
CAS 25395-31-7, 102-76-1, 26446-35-5
Färg Färglös
Densitet 1.1875g/mL, 1.1875
Kokpunkt 280.0°C
Flampunkt 141°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 45% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12O5
Linjär formel (CH3COO)2C3H5OH
Brytningsindex 1.4400 to 1.4500
MDL-nummer MFCD00008717
Kvantitet 5 g
Förtvålningsvärde 542 to 605mg KOH/g
Merck Index 15, 2964
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Formel vikt 176.17
Procent renhet 50%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 24 to 28% monoacetin, 41 to 47% diacetin, 22 to 28% triacetin (typically)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.