Läs mer
Diacetin, mixed isomers, tech. ca 50%, remainder triacetin and monoacetin
Produktkod. 11353326
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353326 250 g 250g
11363326 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12708.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5
Diacetin används ofta som mjukgörare. Den har använts för att designa och utvärdera gliclazid push-pull osmotisk pump (PPOP) belagd med vattenhaltiga kolloidala polymerdispersioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Diacetin används ofta som mjukgörare. Den har använts för att designa och utvärdera gliclazid push-pull osmotisk pump (PPOP) belagd med vattenhaltiga kolloidala polymerdispersioner.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25395-31-7
Molekylformel C7H12O5
MDL-nummer MFCD00008717
Synonym glyceryl diacetate, 1,2-diacetin, glycerol diacetate, 1,2,3-propanetriol, diacetate, 3-hydroxypropane-1,2-diyl diacetate, glycerol 1,2-diacetate, 1,2-diacylglycerol, 2,3-diacetin, 1,2-diacetylglycerol, acetin, di
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetin
Namnnotering mixed isomers
Densitet 1.19
Kokpunkt 250°C to 280°C (decomposition)
Flampunkt 141°C (285°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden triacetin och monoacetin
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 250 g
Beilstein 1706903
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2961
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 176.17
Procent renhet ∼50%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.