Läs mer
Diacetin (Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetin (Mixture) |
| CAS | 25395-31-7 |
| Molekylformel | C7H12O5 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CC(=O)OCC(CO)OC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |