missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diacetolol Hydrochloride, LoGiCal

Produktkod. 30461719
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461719 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461719 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0435.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diacetolol Hydrochloride
CAS 73899-76-0
Analyt- eller komponentnamn Diacetolol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H24 N2 O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. B (EP), Acebutolol Imp. B (EP), Acebutolol USP Related Compound B, Acebutolol USP RC B, N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Diacetolol Hydrochloride, Acebutolol Related Compound B as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Acebutolol Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19;/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20);1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1C(=O)C
IUPAC-namn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 344.83
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 344.1503 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.