Läs mer
Diacetone acrylamide, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10623162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623162 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10623162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352320050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetone acrylamide
Namnnotering 99%
CAS 2873-97-4
Smältpunkt 53°C to 57°C
Färg White to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H15NO2
Linjär formel CH2CHC(O)NHC(CH3)2CH2C(O)CH3
MDL-nummer MFCD00008788
Kvantitet 5 g
Synonym diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
InChI-nyckel OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
IUPAC-namn N-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 169.22
PubChem CID 17888
Formel vikt 169.23
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diacetone acrylamide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.