Läs mer
Diacetone acrylamide, 99%
Produktkod. 11478476
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478476 1000 g 1000g
11488476 50 g 50g
11498476 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15940.0B
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 2873-97-4 | C9H15NO2 | 169.22 g/mol
Diacetonakrylamid används i epoxiharts, akrylemulsion, vattenbaserade färger, avloppsvattenbehandling, ljuskänsliga hartser, vattenburna beläggningar och gelelektrofores. Det används också vid tillverkning av permanenta presstyger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Diacetonakrylamid används i epoxiharts, akrylemulsion, vattenbaserade färger, avloppsvattenbehandling, ljuskänsliga hartser, vattenburna beläggningar och gelelektrofores. Det används också vid tillverkning av permanenta presstyger.
Löslighet Löslig i vatten
, metanol, bensen och tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2873-97-4
Molekylformel C9H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 169.22
MDL-nummer MFCD00008788
InChI-nyckel OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
PubChem CID 17888
IUPAC-namn N-(2-metyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamid
LEDER CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetone acrylamide
Smältpunkt 54°C to 56°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1928444
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2963
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,benzene and tetrahydrofuran.
Formel vikt 169.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.