Läs mer
Diacetone Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10614722 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10614722 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10614722 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0150/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Förpackning Amber glass bottle
CAS 123-42-2
Ångtryck 1mmHg at 20°C
Viskositet 3.22 mPaS at 20°C
Ångdensitet 4
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H12O2
MDL-nummer 4471
Smältpunkt -42.8°C
Kokpunkt 166°C
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 116.16g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.