Läs mer
Diacetonalkohol, TRC
Produktkod. 30179674
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179674 25 mL
30178993 500 mL
30179118 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD67990025ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-42-2
Molekylformel C6 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Hydroxy-2-methyl-4-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentanol, 2-Methyl-4-oxopentan-2-ol, 4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane, 4-Hydroxy-4-methyl-2-oxopentane, 4-Methyl-4-hydroxy-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol, Diacetone alcohol, Diketone alcohol, NSC 9005, Pyranton A, Tyranton
IUPAC-namn 4-hydroxy-4-metylpentan-2-one
LEDER CC(=O)CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Formel vikt 116.0837