Läs mer
Diaceton-D-galaktos, 95 %
Produktkod. 11441367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441367 25 g 25g
11431367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24899.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260,29 g/mol
Diaceton-D-galaktos används för att producera diaceton-d-galakturonsyra och oxalsyra. Det används huvudsakligen i biokemisk reaktion och används som läkemedelsintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Diaceton-D-galaktos används för att producera diaceton-d-galakturonsyra och oxalsyra. Det används huvudsakligen i biokemisk reaktion och används som läkemedelsintermediär.
Löslighet Löslig i aceton, kloroform och
metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4064-06-6
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.29
MDL-nummer MFCD00063225
InChI-nyckel POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
PubChem CID 70793572
IUPAC-namn [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
LEDER CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetone-D-galactose
Densitet 1.143
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lösliga i aceton, kloroform och metanol.
Formel vikt 260.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.