Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Diaceton-D-glukos, 98+%
Produktkod. 10745371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745371 25 g Plastflaska 25g
10182280 100 g Plastflaska 100g
13428308 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10745371 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 112010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 582-52-5
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00005544
InChI-nyckel KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC-namn (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
LEDER CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetone-D-glucose
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 107,0 °C till 110,0 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 31,155
Merck Index 15,2968
Specifikt rotationsförhållande −11,00 (20,00 °C c=5, EtOH)
Specifik rotation −11,00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i kloroform, alkohol, aceton och varm eter
Formel vikt 260.28
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.