Läs mer
Diaceton-D-glukos, 98+%
Produktkod. 11403037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403037 25 g 25g
11413037 100 g 100g
11423037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15568.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260,286 g/mol
Det används huvudsakligen i biokemisk reaktion och används som läkemedelsintermediär. Det används i syntetisering för följande produkter: L-gulos;1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-aD-gulofuranos; Alllose; 1,2:5,6-dubbel-O-isopropyliden-3-C-(1-metoxikarbonyl)etid-alfa-D-furanos); 1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-aD-ribo-hexofuranos-3-ulos;6-deoxiidos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används huvudsakligen i biokemiska reaktioner och används som läkemedelsintermediär. Det används i syntetisering för följande produkter: L-gulos;1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-aD-gulofuranos; Alllose; 1,2:5,6-dubbel-O-isopropyliden-3-C-(1-metoxikarbonyl)etid-alfa-D-furanos); 1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-aD-ribo-hexofuranos-3-ulos;6-deoxiidos.
Löslighet Löslighet i varmt vatten ger
mycket svag grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 582-52-5
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.286
MDL-nummer MFCD00005544
InChI-nyckel KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC-namn (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
LEDER CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetone-D-glucose
Smältpunkt 107°C to 110°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 84386
Merck Index 14,2965
Optisk rotation −11° (c=5 in Ethanol)
Formel vikt 260.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.