missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diacetoxybutene, TRC

Produktkod. 30179978
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179978 100 mg
30179977 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD422425100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18085-02-4
Molekylformel C8 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 172.1785
Synonym 3-Butene-1,2-diol, diacetate (8CI,9CI), 1,2-Diacetoxy-3-butene, 1-Butene-3,4-diol diacetate, 1-Butene-3,4-diyl diacetate, 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene, 3,4-Diacetoxy-1-butene, 3,4-Diacetyloxy-1-butene, Diacetoxybutene, 3-Butene-1,2-diol, 1,2-diacetate
IUPAC-namn 2-acetyloxybut-3-enyl acetate
LEDER CC(=O)OCC(OC(=O)C)C=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3
Formel vikt 172.0736
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.