Läs mer
Diacetoxidimetylsilan, 95 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 11955931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11955931 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11955931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434011000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Smältpunkt -12.5°C
Densitet 1.0530g/mL, 1.053
Kokpunkt 164°C
Flampunkt 69°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C6H12O4Si
Linjär formel (CH3COO)2Si(CH3)2
MDL-nummer MFCD00039832
Kvantitet 100 mL
Synonym dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
InChI-nyckel RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
IUPAC-namn [acetyloxi(dimetyl)silyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 176.24
PubChem CID 75130
Formel vikt 176.24
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diacetoxydimethylsilane
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.