Läs mer
(Diacetoxyiodo)benzene, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Diacetoxyiodo)benzene |
| CAS | 3240-34-4 |
| Molekylformel | C10H11IO4 |
| MDL-nummer | MFCD00008692 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(OI(C1=CC=CC=C1)OC(C)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.10 |
| Procent renhet | 97% |