Läs mer
(Diacetoxyiodo) bensen, TRC
Produktkod. 17945075
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17945075 250 g
17973555 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17945075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD360500250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3240-34-4
Molekylformel C10 H11 I O4
Molekylvikt (g/mol) 322.1
Synonym (Dihydroxyiodo)benzene, (Diacetoxyiodo)benzene, BAIB, Bis(acetato)phenyliodine, Bis(acetato-κO)phenyliodine, Diacetoxy(phenyl)iodine, Iodobenzene Diacetate, Iodophenyl Diacetate, Iodosobenzene Diacetate, Iodosylbenzene Diacetate, NSC 226375, NSC 23801, PIDA, Phenyliodine Diacetate, Phenyliodine(III) Diacetate, Phenyliodo Diacetate, Phenyliodonium Diacetate, Phenyliodoso Acetate, Phenyliodoso Diacetate, Phenyliodosyl Diacetate, [Bis(acetoxy)iodo]benzene, Iodosodiacetate Benzene;
IUPAC-namn [acetoxi(fenyl)-λ3-iodanyl] acetat
LEDER CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Diacetoxyiodo)benzene
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Formel vikt 321.9702