Läs mer
Diacetyl 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328376
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328376 1 ml
1 options
Produktkod. 30328376 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12175000ME1000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Butanedione
CAS 431-03-8
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Butanedione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
LEDER CC(=O)C(=O)C
IUPAC-namn butan-2,3-DION
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 86,0368 g/mol