Läs mer
Diacetyl-3,3’-Dinitrobenzidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetyl-3,3'-Dinitrobenzidine |
| CAS | 6378-90-1 |
| Molekylformel | C16 H14 N4 O6 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N4O6/c1-9(21)17-13-5-3-11(7-15(13)19(23)24)12-4-6-14(18-10(2)22)16(8-12)20(25)26/h3-8H,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])c2ccc(NC(=O)C)c(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-acetamido-3-nitrophenyl)-2-nitrophenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.31 |
| Formel vikt | 358.0913 |