Läs mer
Diacetyl Bis(2,4-dinitrophenylhydrazone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetyl Bis(2,4-dinitrophenylhydrazone) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N8O8/c1-9(17-19-13-5-3-11(21(25)26)7-15(13)23(29)30)10(2)18-20-14-6-4-12(22(27)28)8-16(14)24(31)32/h3-8,19-20H,1-2H3 |
| Formel vikt | 446.0935 |