Läs mer
Diacetyl, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10050060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10050060 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10050060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0250/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 431-03-8
Smältpunkt -4°C
Färg Yellow
pH 3.2
Kokpunkt 88°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H6O2
MDL-nummer 8756
Kvantitet 100 mL
InChI-nyckel QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C(C)=O
IUPAC-namn butane-2,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Formel vikt 86.09g/mol
Fysisk form Liquid