Läs mer
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, 97%
Produktkod. 10438672 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10438672 5 g Glasflaska 5g
10182771 25 g Glasflaska 25g
10188043 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10438672 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336040050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6283-74-5 | C8H8O7 | 216.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6283-74-5
Molekylformel C8H8O7
Molekylvikt (g/mol) 216.15
MDL-nummer MFCD00037918
InChI-nyckel XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
Synonym 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
PubChem CID 513914
LEDER CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 130.0°C to 135.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation + 62.50
IUPAC-namn [(3R,4R)-4-acetyloxi-2,5-dioxooxolan-3-yl]acetat
Formel vikt 216.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.