missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diacetyl Phloroglucinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetyl Phloroglucinol |
| CAS | 116345-96-1 |
| Molekylformel | C10H10O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Diacetoxyphenol, 1,3,5-Benzenetriol Diacetate, 1,3,5-Benzenetriol 1,3-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-6(11)14-9-3-8(13)4-10(5-9)15-7(2)12/h3-5,13H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(O)cc(OC(=O)C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vikt | 210.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?