Läs mer
Diacetylbenzidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetylbenzidine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O2/c1-11(19)17-15-7-3-13(4-8-15)14-5-9-16(10-6-14)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| Formel vikt | 268.1212 |