Läs mer
Diacetylfluorescein, LoGiCal
Produktkod. 30462069
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462069 10 mg
1 options
Produktkod. 30462069 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1533.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Analyt- eller komponentnamn Diacetylfluorescein
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H16 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
InChI formel InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
IUPAC-namn (6'-acetyloxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3'-yl) acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 416.38
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 416,0896 g/mol