Läs mer
Diacetylfluorescein, Mikromol™
Produktkod. 17911376
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17911376 100 mg
1 options
Produktkod. 17911376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1533.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Diacetylfluorescein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Analyt- eller komponentnamn Diacetylfluorescein
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H16 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
InChI formel InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
IUPAC-namn (6'-acetyloxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3'-yl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 416.38
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 416,0896 g/mol