Läs mer
Diacetylfluorescein, TRC
Produktkod. 30362514
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362514 1 g
30357352 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30362514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD3288501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-09-8
Molekylformel C24 H16 O7
Molekylvikt (g/mol) 416.38
Synonym Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
IUPAC-namn (6'-acetyloxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3'-yl) acetat
LEDER CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diacetylfluorescein
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Formel vikt 416.0896