Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för 25-Hydroxyvitamin D (25-OH-VD) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280619 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
25-OH-vitamin D
Produktkod. Detekterbara analyter
30280619 25-OH-vitamin D
1 options
Produktkod. 30280619 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07OHVD5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för 25-hydroxyvitamin D (25-OH-VD) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av total vitamin D (D2+D3) i serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för 25-hydroxyvitamin D (25-OH-VD) (Serum/Plasma) är baserat på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad.
  • Vitamin D i provet kommer att konkurrera med VD-BSA-antigenet som är belagt på membranet.
  • Ju mindre vitamin D i provet, desto fler fluorescerande mikrosfärer konjugerade med anti-VD-antikroppar kan fångas upp av VD-BSA-antigenet som är belagt på membranet (testlinje).
  • Koncentrationen av vitamin D i provet är omvänt relaterad till intensiteten av den fluorescerande signalen som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av vitamin D i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer för att visa vitamin D-koncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 5–100 ng/ml, (R2) är 0,956
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • Används som ett hjälpmedel för bedömning av D-vitaminnivåer
Specifikationer
Detekterbara analyter 25-OH-vitamin D
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, vitamin D, 25-OH-VD
Form Färdig att använda (RTU)