Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för C-reaktivt protein (CRP) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280607 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Produktkod. Kvantitet
30280607 25 tester/kit
1 options
Produktkod. 30280607 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07CRP5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostikkit för C-reaktivt protein är avsett för in vitro-kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för C-reaktivt protein (helblod/serum/plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknologi.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. Om provet innehåller CRP fäster det vid de fluorescerande mikrosfärernas konjugerade anti-CRP-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av CRP i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av CRP i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Samarbete med MPQuanti™ Immunofluorescence Analyzer
  • Linjärt arbetsområde: 5 –100 mg/L, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 3 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter C-reaktivt protein
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, CRP, Kvantitativ
Kvantitet 25 tester/kit
Form Färdig att använda (RTU)