Läs mer
MP Biomedicals Diagnostisk kit för hjärttroponin I (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280598 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Produktkod. Kvantitet
30280598 25 tester/kit
1 options
Produktkod. 30280598 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07CTN15025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för hjärttroponin I är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av humant hjärttroponin I (cTnI) i helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för hjärttroponin I (helblod/serum/plasma) baseras på fluorescensimmunoassayteknik.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad.
  • Om provet innehåller cTnI, fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärerna – konjugerade anti-cTnI-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av cTnI i provet korrelerar med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten för test- och produktstandardkurvan beräknas koncentrationen av cTnI i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in vitro-diagnostik
  • Samarbete med MPQuanti™ Immunofluorescence Analyzer
  • Linjärt arbetsområde: 1 ̴40 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • Används som hjälpmedel vid diagnos av hjärtinfarkt (MI)
Specifikationer
Detekterbara analyter Troponin I
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, cTnI, Kvantitativ
Kvantitet 25 tester/kit
Form Färdig att använda (RTU)