Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för CK-MB (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280615 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Produktkod. Kvantitet
30280615 25 tester/kit
1 options
Produktkod. 30280615 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07CKMB5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostic Kit for CK-MB är en kromatografisk immunoassay för kvantitativ detektion av human CK-MB i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • CK-MB Test Cassette (Helblod/Serum/Plasma) är en kromatografisk immunoassay för kvantitativ detektion av human CK-MB i mänskligt helblod, serum eller plasma som ett hjälpmedel vid diagnos av hjärtinfarkt (MI).
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad.
  • Om testprovet innehåller CK-MB, fäster det sig vid CK-MB-antikroppen som är konjugerad med fluorescerande mikrosfärer.
  • Därefter fångas komplexet upp av fångstantikroppen som är belagd på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av CK-MB i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten hos test- och produktstandardkurvan beräknas koncentrationen av CK-MB i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkt
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 0. 2 ̴75 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter CK-MB
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, CK-MB, Kvantitativ
Kvantitet 25 tester/kit
Form Färdig att använda (RTU)