Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för D-dimer (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Produktkod. Kvantitet
30280622 25 tester/kit
1 options
Produktkod. 30280622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07CTNL5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostic Kit for D-Dimer är avsett för kvantitativ detektion av D-Dimer i mänskligt helblod eller plasma.
  • Diagnostikkit för D-Dimer (Helblod/Plasma) baseras på fluorescensimmunoassayteknik för att mäta D-Dimer i mänskligt helblod eller plasma som ett hjälpmedel vid diagnos av DVT och PE.
  • Testet är avsett för vårdpersonal.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. Om provet innehåller D-Dimer, fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärerna konjugerade anti-D-Dimer-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av D-dimer i provet korrelerar med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt testets fluorescensintensitet och standardkurvan beräknas koncentrationen av D-dimer i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1 ̴10 mg/L, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • Används som hjälpmedel vid diagnos av DVT och lungemboli
Specifikationer
Detekterbara analyter D-dimer
Provtyp Mänskligt helblod, mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, D-dimer
Kvantitet 25 tester/kit
Form Färdig att använda (RTU)