Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för gratis tyroxin (FT4) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280618 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Gratis tyroxin (T4)
Produktkod. Detekterbara analyter
30280618 Gratis tyroxin (T4)
1 options
Produktkod. 30280618 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07FT45025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostikkit för fritt tyroxin (FT4) är avsett för kvantitativ in-vitro bestämning av fritt tyroxin (FT4) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för fritt tyroxin (FT4) (Serum/Plasma) baseras på fluorescensimmunoassayteknologi.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. FT4 i provet kommer att konkurrera med T4 antigenet som är belagt på membranet.
  • Ju mindre FT4 i provet, desto fler fluorescerande mikrosfärer konjugerade med anti-T4-antikroppar kan fångas upp av T4 antigenet som är belagt på membranet (testlinje).
  • Koncentrationen av FT4 i provet är omvänt relaterad till intensiteten hos den fluorescerande signalen som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av FT4 i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1 ̴ 100 pmol/L, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter Gratis tyroxin (T4)
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, Kvantitativ, gratis, T4, FT4
Form Färdig att använda (RTU)