Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för gratis trijodothyronin (FT3) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280605 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Gratis trijodothyronin (T3)
Produktkod. Detekterbara analyter
30280605 Gratis trijodothyronin (T3)
1 options
Produktkod. 30280605 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07FT35025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för fritt triiodothyronin (FT3) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av fritt triiodothyronin (FT3) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för fri triiodothyronin (FT3) (serum/plasma) detekterar FT3 baserat på fluorescensimmunoassay.
  • Provet rör sig genom remsan från provpudding till absorberande platta.
  • FT3 i provet kommer att konkurrera med antigenet T3 som är belagt på remsan.
  • Ju mindre FT3 i provet, desto fler fluorescerande mikrosfärer konjugerade med anti-T3-antikroppar kan fångas upp av T3 antigenet som är belagt på remsan.
  • Koncentrationen av FT3 i provet är omvänt relaterad till intensiteten hos den fluorescerande signalen som fångas på T-linjen.
  • Enligt testets fluorescensintensitet och standardkurvan beräknas koncentrationen av FT3 i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1,5–46 pmol/L (0,88–29,8 pg/ml), R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter Gratis trijodothyronin (T3)
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, Kvantitativ, Gratis, T3, FT3
Form Färdig att använda (RTU)