Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för HbA1c (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280620 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
HbA1c
Produktkod. Detekterbara analyter
30280620 HbA1c
1 options
Produktkod. 30280620 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07HBA5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Diagnostikkit för HbA1c är avsett för kvantitativ in-vitro-bestämning av HbA1c i mänskligt helblod som ett hjälpmedel vid diabetesdiagnos och för att identifiera patienter som kan vara i riskzonen att utveckla diabetes.
  • Diagnostikkit för HbA1c (helblod) baseras på fluorescensimmunoassayteknik.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. HbA1c i provet fäster sig vid HbA1c-antikroppen som är konjugerad med fluorescerande mikrosfärer.
  • Därefter fångas den av hemoglobin (Hb)-antikroppen som är belagd på nitrocellulosamembranet.
  • Koncentrationen av HbA1c i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet.
  • Enligt de två fluorescensintensiteterna beräknar MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer värdet av HbA1c-procenten i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 4 ̴ 14,5 %, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 10 minuter
  • En markör för långsiktig metabol kontroll hos personer med diabetes mellitus
Specifications
Detekterbara analyter HbA1c
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod
Typ POC, kvantitativ, HbA1c
Form Färdig att använda (RTU)