Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för β-hCG (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280609 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Produktkod. Kvantitet
30280609 25 tester/kit
1 options
Produktkod. 30280609 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07HCG5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostikkit för β-hCG är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av β-human koriongonadotropin (β-hCG) i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för β-hCG (Helblod/Serum/Plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknik.
  • Provet flyttas från provplatta till absorberande platta. Om provet innehåller β-hCG, fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärernas konjugerade anti β--hCG-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av β-hCG i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av B-hCG i pecimen av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 2–200 000 mIU/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • För diagnosen - βhuman choriongonadotropin (β-hCG) för att bedöma graviditet
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Detekterbara analyter beta-hCG
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, beta-hCG, graviditet
Kvantitet 25 tester/kit
Form Färdig att använda (RTU)