Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för Interleukin-6 (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280617 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Interleukin-6
Produktkod. Detekterbara analyter
30280617 Interleukin-6
1 options
Produktkod. 30280617 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07IL5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Diagnostikkit för Interleukin-6 är avsett för kvantitativ in-vitro-bestämning av Interleukin-6 (IL-6) i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för Interleukin-6 (helblod/serum/plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknik.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. Om provet innehåller IL-6, fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärernas konjugerade anti-IL-6-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av IL-6 i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av IL-6 i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 3 5000 pg/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • För diagnos av inflammatorisk sjukdom och immunstatus
Specifikationer
Detekterbara analyter Interleukin-6
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, interleukin-6, IL-6
Form Färdig att använda (RTU)