Läs mer
MP Biomedicals Diagnostisk kit för luteiniserande hormon (LH) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280616 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
LH-ökning (luteiniserande hormon eller hLH)
Produktkod. Detekterbara analyter
30280616 LH-ökning (luteiniserande hormon eller hLH)
1 options
Produktkod. 30280616 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07LH5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostikkit för luteiniserande hormon är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av luteiniserande hormon (LH) i mänskligt helblod, serum och plasma.
  • Diagnostikkit för LH (Helblod/Serum/Plasma) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av luteiniserande hormon (LH) i mänskligt helblod/serum/plasma som ett hjälpmedel vid upptäckt av ägglossning.
  • Provet rör sig genom remsan från provpad till absorberande pad. Om provet innehåller LH fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärerna konjugerade anti-LH-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av LH i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av LH i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1–300 mIU/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter några sekunder (QUICK TEST) eller 15 minuter (STANDART TEST)
Specifikationer
Detekterbara analyter LH-ökning (luteiniserande hormon eller hLH)
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, LH, hormon
Form Färdig att använda (RTU)