Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för myoglobin (MYO) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280608 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Myoglobin
Produktkod. Detekterbara analyter
30280608 Myoglobin
1 options
Produktkod. 30280608 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07MY5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostic Kit for Myoglobin (MYO) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av myoglobin (MYO) i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för myoglobin (MYO) (Helblod/serum/plamsa) är baserat på fluorescensimmunoassayteknologi.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad.
  • Om provet innehåller myoglobin, fäster det vid de fluorescerande mikrosfärerna – konjugerade anti-myoglobinantikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av myoglobin i provet korrelerar med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av myoglobin i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Samarbete med MPQuanti™ Immunofluorescence Analyzer
  • Linjärt arbetsområde: 5 ̴ 200 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • För diagnosen hjärtinfarkt (MI)
Specifikationer
Detekterbara analyter Myoglobin
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, myoglobin, hjärta
Form Färdig att använda (RTU)