Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för Procalcitonin (PCT) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280604 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Procalcitonin
Produktkod. Detekterbara analyter
30280604 Procalcitonin
1 options
Produktkod. 30280604 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07PCT5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostikkit för Procalcitonin (PCT) är avsett för kvantitativ in-vitro-bestämning av humant Procalcitonin (PCT) i helblod, serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för Procalcitonin (PCT) (Helblod/serum/plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknik.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. Om provet innehåller prokalcitonin, fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärernas konjugerade antiprokalcitoninantikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av PCT i provet korrelerar med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av PCT i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer för att visa PCT koncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1-50 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • Används som hjälpmedel vid diagnos av inflammatoriska tillstånd
Specifikationer
Detekterbara analyter Procalcitonin
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, Kvantitativ, prokalcitonin, PCT
Form Färdig att använda (RTU)