Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för progesteron (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Progesteron
Produktkod. Detekterbara analyter
30280621 Progesteron
1 options
Produktkod. 30280621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07PROG5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för progesteron är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av progesteron i mänskligt serum och plasma.
  • Diagnostikkit för progesteron (serum/plasma) baseras på fluorescensimmunoassay-teknologi.
  • Provet rör sig genom remsan från provpudding till absorberande platta. Progesteron i provet kommer att konkurrera med progesteronantigenet som är belagt på membranet med progesteronantikroppen märkt med fluorescerande mikrosfärer.
  • Ju mindre progesteron i provet, desto större är chansen att fluorescerande mikrosfär-konjugerade anti-progesteronantikroppar kan fångas upp av progesteronantigenet som är belagt på membranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av progesteron i provet är omvänt relaterad till intensiteten av den fluorescerande signalen som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av progesteron i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer för att visa progesteronkoncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1,4 ̴ 60 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter Progesteron
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativt, progesteron, hormon
Form Färdig att använda (RTU)